Läs mer
N-metylkaprolaktam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylcaprolactam |
| CAS | 2556-73-2 |
| Molekylformel | C7H13NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Methylazacycloheptan-2-one, 1-Methylcaprolactam, 1-Methylhexahydro-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, N-Methyl-6-caprolactam, N-Methyl-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam, NSC 68794 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCCCC1=O |
| IUPAC-namn | 1-metylazepan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.18 |
| Formel vikt | 127.0997 |