Läs mer
N-(Methylcarbamoyl) Sulfanilamide-N4-acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methylcarbamoyl) Sulfanilamide-N4-acetate |
| CAS | 18431-25-9 |
| Molekylformel | C10H12N2O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl (4-acetamidophenyl)sulfonylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O5S/c1-7(13)11-8-3-5-9(6-4-8)18(15,16)12-10(14)17-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14) |
| LEDER | COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl N-(4-acetamidophenyl)sulfonylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.28 |
| Formel vikt | 272.0467 |