Läs mer
N-metylkarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11936721 5 g 5g
11946721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441050050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 1484-12-4 | C13H11N | 181.24 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1484-12-4
Molekylformel C13H11N
Molekylvikt (g/mol) 181.24
InChI-nyckel SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcarbazole, 9-methyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-methyl, carbazole, 9-methyl, n-methyldibenzopyrrole, unii-76sop090pg, ccris 6846, n-methyl carbazole, pubchem17421, 9-methylcarbazole
PubChem CID 15142
IUPAC-namn 9-metylkarbazol
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcarbazole
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86,0 °C till 89,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 163,0 °C till 167,0 °C (0,4 Torr)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylcarbazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Endast användning för forskning i RUO –