Läs mer
N-metylkarbonyl-2-kloracetamidrazon, TRC
Produktkod. 30004148
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004148 100 mg
30004145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM261290100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155742-64-6
Molekylformel C4 H8 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 165.58
IUPAC-namn metyl N-[(2-kloroetanimidoyl)amino]karbamat
LEDER COC(=O)NNC(=N)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9)
Formel vikt 165.0305