Läs mer
N-metylcyklohexanamin, TRC
Produktkod. 30477168
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30477168 5 g
1 options
Produktkod. 30477168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2948605G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcyclohexanamine
CAS 100-60-7
Molekylformel C7H15N
Kvantitet 5 g
Synonym (Methylamino)cyclohexane, Cyclohexylmethylamine, Methylcyclohexylamine, N-Cyclohexyl-N-methylamine, N-Cyclohexylmethylamine, N-Methyl-N-cyclohexylamine, N-Methylcyclohexanamine, N-Methylcyclohexylamine, NSC 434, SC 79B
InChI formel InChI=1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
LEDER CNC1CCCCC1
Molekylvikt (g/mol) 113.2
Formel vikt 113.1204