Läs mer
N-metylcyklohexylamin, 98 %
Produktkod. 11303297
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303297 100 mL 100ml
11393287 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13872.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-60-7
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.20
MDL-nummer MFCD00003832
InChI-nyckel XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC-namn N-metylcyklohexanamin
LEDER CNC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcyclohexylamine
Smältpunkt -8 °C
Densitet 0.857
Kokpunkt 149 °C
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 1523664
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 113.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.