Läs mer
N-metylcyklohexylamin, 98 %
Produktkod. 10726181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726181 5 mL Glasflaska 5ml
10071610 250 mL Glasflaska 250ml
10598873 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10726181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146990050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-60-7
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.20
MDL-nummer MFCD00003832
InChI-nyckel XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC-namn N-metylcyklohexanamin
LEDER CNC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcyclohexylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -8,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 149,0 °C
Flampunkt 29 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11NHCH3
Brytningsindex 1,4545 till 1,4565
Kvantitet 5 mL
Beilstein 12, 6
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5,4 vikt (% 20 c). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och ehter
Viskositet 1,58 mPa (20 °C)
Formel vikt 113.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylcyclohexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.