Läs mer
N-Methylcyclopentanamine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948672
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948672 1 g 1g
30944493 5 g 5g
30932744 25 g 25g
30929990 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948672 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1229871g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcyclopentanamine
CAS 2439-56-7
Molekylformel C6H13N
MDL-nummer MFCD00019277
Kvantitet 1 g
LEDER CNC1CCCC1
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Procent renhet 98%