Läs mer
N-Methylcyclopropanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylcyclopropanamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-5-4-2-3-4;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 107.0502 |