Läs mer
N-Methylcytisine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylcytisine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.1263 |
| Procent renhet | >95% |