Läs mer
N-Methyldeoxynojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyldeoxynojirimycin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 177.1001 |