Läs mer
N-Methyldiacetamide, 90+%
Produktkod. 11499796
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499796 5 g 5g
11409806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20291.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1113-68-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-68-4
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00014968
InChI-nyckel ZNQFZPCFVNOXJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldiacetamide, acetamide, n-acetyl-n-methyl, diacetamide, n-methyl, unii-767ut09b3u, n,n-diacetylmethylamine, n-methyl diacetamide, methyldiacetylamine, nn-diacetylmethylamine, acmc-1btf5, n-methyl-n-acetylacetamide
PubChem CID 14214
IUPAC-namn N-acetyl-N-methylacetamide
LEDER CC(=O)N(C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyldiacetamide
Densitet 1.06
Kokpunkt 192°C to 194°C
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 115.13
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.