missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyldiethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyldiethanolamine-13C,D3 Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2.ClH/c1-6(2-4-7)3-5-8;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H/i1+1D3; |
| Formel vikt | 159.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?