missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyldiethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30479529
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479529 50 mg
30470776 25 mg
30466865 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30162750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1781841-60-8
Molekylformel C413CH10D3NO2.HCl
Molekylvikt (g/mol) 159.63
Synonym 2,2'-(Methylimino)bis[ethanol]-13C,d3 Hydrochloride, 2,2'-(Methylimino)diethanol-13C,d3 Hydrochloride, 2-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]ethanol-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Di(2-hydroxyethyl)-N-methylamine-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Di(2-hydroxyethyl)methanamine-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Di(2-hydroxyethyl)methylamine-13C,d3 Hydrochloride, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)amine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methyl-N,N-diethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methylbis(2-hydroxyethyl)amine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methyliminodiethanol-13C,d3 Hydrochloride
IUPAC-namn 2,2'-((methyl-13C-d3)azanediyl)bis(ethan-1-ol) hydrochloride
LEDER OCCN([13C]([2H])([2H])[2H])CCO.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyldiethanolamine-13C,D3 Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2.ClH/c1-6(2-4-7)3-5-8;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H/i1+1D3;
Formel vikt 159.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.