Läs mer
N-Methyldodecylamine, TRC
Produktkod. 30477246
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30477246 10 mg
1 options
Produktkod. 30477246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22080010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyldodecylamine
CAS 7311-30-0
Molekylformel CH3(CH2)11NHCH3
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Dodecanamine, N-methyl- (9CI, ACI), Dodecylamine, N-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Methyl-1-dodecanamine (ACI), Dodecylmethylamine, Laurylmethylamine, N-Dodecylmethylamine, N-Lauryl-N-methylamine, N-Methyl-1-aminododecane, N-Methyl-N-dodecylamine, N-Methyldodecanamine, N-Methyldodecylamine, N-n-Dodecyl-N-methylamine, N-n-Dodecylmethylamine, NSC 165791
InChI formel InChI=1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCNC
IUPAC-namn N-methyldodecan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 199.38
Formel vikt 199.23