Läs mer
N-metyldopaminhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15473099
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473099 5 g 5g
15463099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60306.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Dopaminagonister | CAS: 62-32-8 | C9H14ClNO2 | 203,67 g/mol
Andregenisk och dopaminreceptoragonist; aktiv metabolit av Ibopramin. Det används också som intern standard vid kromatografisk analys av katekolaminer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Andregenisk och dopaminreceptoragonist; aktiv metabolit av Ibopramin. Den används också som intern standard vid kromatografisk analys av katekolaminer′.
Löslighet
Löslig i metanol, vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt förseglad behållare. Förvara bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-32-8
Molekylformel C9H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 203.67
MDL-nummer MFCD00035074
InChI-nyckel JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
PubChem CID 86470
IUPAC-namn hydrogen 4-[2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol chloride
LEDER [H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyldopamine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol, vatten.
Formel vikt 203.67
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning