Läs mer
N-metyletylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474793
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474793 5 g 5g
11484793 25 g 25g
11494793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474793 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12165.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
N-metyletylendiamin genomgår kondensation med pyridin-2-karboxaldehyd för att bilda en imin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden N-metyletylendiamin genomgår kondensation med pyridin-2-karboxaldehyd
för att bilda en imin.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-81-9
Molekylformel C3H12N2
Molekylvikt (g/mol) 76.14
MDL-nummer MFCD00008165
InChI-nyckel KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC-namn N'-metyletan-1,2-diamin
LEDER C[NH2+]CC[NH3+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylethylenediamine
Densitet 0.851
Kokpunkt 114°C to 116°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Odör Amine-like
Linjär formel H2NCH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.4395
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 878141
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Formel vikt 74.13
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.