Läs mer
N-metyletylendiamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylethylenediamine |
| CAS | 109-81-9 |
| Molekylformel | C3H10N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N1-Methyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2-aminoethane, 1-Methylethylenediamine, 2-(Methylamino)ethanamine, 2-(Methylamino)ethylamine, N-Methyl-1,2-diaminoethane, N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-Methyl-1,2-ethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CNCCN |
| IUPAC-namn | N'-metyletan-1,2-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Formel vikt | 74.0844 |