Läs mer
N-metyletylendiamin, TRC
Produktkod. 30475021
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30475021 500 mg
1 options
Produktkod. 30475021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM220828500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylethylenediamine
CAS 109-81-9
Molekylformel C3H10N2
Kvantitet 500 mg
Synonym N1-Methyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2-aminoethane, 1-Methylethylenediamine, 2-(Methylamino)ethanamine, 2-(Methylamino)ethylamine, N-Methyl-1,2-diaminoethane, N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-Methyl-1,2-ethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CNCCN
IUPAC-namn N'-metyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Formel vikt 74.0844