missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-metylfluoxetin hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
N-metylfluoxetinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 885101-12-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18H21ClF3NO |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride |
| LEDER | CN(C)CCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.81 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?