Läs mer
N-Methylform-d1-amide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylformamide-1-D |
| CAS | 26103-38-8 |
| Molekylformel | C2H4DNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formamide-1-d, N-methyl- (7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Methylformamide-D, N-Methylformamide-1-D, N-Methylformamide-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2D |
| LEDER | [2 H]C(NC)=O |
| IUPAC-namn | N-methylformamide-1-d |
| Molekylvikt (g/mol) | 60.07 |
| Formel vikt | 60.04 g/mol |
| Visa mer |