Läs mer
N-metylformamid, 99 %
Produktkod. 11376706
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376706 50 g 50g
11386706 250 g 250g
11396706 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03908.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59,068 g/mol
N-metylformamid används för att framställa metylisocyanat. Det används som ett extraktionslösningsmedel för aromatiska kolväten och fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används som lösningsmedel i oljeraffinaderier och i elektrolytiska kondensatorer av aluminium. Vidare används det som ett reagens i organisk syntes. Utöver detta används det som ett undersökningsläkemedel mot cancer och en mellanprodukt i produktionen av vissa farmaceutiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-metylformamid används för att framställa metylisocyanat. Det används som ett extraktionslösningsmedel för aromatiska kolväten och fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används som lösningsmedel i oljeraffinaderier och i elektrolytiska kondensatorer av aluminium. Vidare används det som ett reagens i organisk syntes. Utöver detta används det som ett undersökningsläkemedel mot cancer och en mellanprodukt i produktionen av vissa farmaceutiska föreningar.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton och etanol. Oblandbar med eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-39-7
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.068
MDL-nummer MFCD00003280
InChI-nyckel ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC-namn N-metylformamid
LEDER CNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformamide
Smältpunkt -4 °C
Densitet 1.018
Kokpunkt 181 °C till 185 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Linjär formel HCONHCH3
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 50 g
Beilstein 1098352
Merck Index 14,6076
Löslighetsinformation Blandas med vatten, aceton och etanol. Oblandbar med eter.
Formel vikt 59.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.