Läs mer
N-Methylformamide, 99%
Produktkod. 11396706
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396706 1000 g 1kg
11376706 50 g 50g
11386706 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03908.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59.068 g/mol
N-metylformamid används för att framställa metylisocyanat. Det används som ett extraktionslösningsmedel för aromatiska kolväten och fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används som lösningsmedel i oljeraffinaderier och i elektrolytiska kondensatorer av aluminium. Vidare används det som ett reagens i organisk syntes. Utöver detta används det som ett undersökningsläkemedel mot cancer och en mellanprodukt i produktionen av vissa farmaceutiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-metylformamid används för att framställa metylisocyanat. Det används som ett extraktionslösningsmedel för aromatiska kolväten och fungerar som en ligand i koordinationskemi. Det används som lösningsmedel i oljeraffinaderier och i elektrolytiska kondensatorer av aluminium. Vidare används det som ett reagens i organisk syntes. Utöver detta används det som ett undersökningsläkemedel mot cancer och en mellanprodukt i produktionen av vissa farmaceutiska föreningar.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton och etanol. Oblandbar med eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-39-7
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.068
MDL-nummer MFCD00003280
InChI-nyckel ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC-namn N-metylformamid
LEDER CNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformamide
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.018
Kokpunkt 181°C to 185°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Linjär formel HCONHCH3
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1098352
Merck Index 14,6076
Löslighetsinformation Miscible with water,acetone and ethanol. Immiscible with ether.
Formel vikt 59.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylformamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.