Läs mer
N-metylformamid, 99 %
Produktkod. 10697191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697191 100 g Glasflaska 100g
10025740 5 g Glasflaska 5g
10157273 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10697191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414331000
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-39-7
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.06
MDL-nummer MFCD00003280
InChI-nyckel ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC-namn N-metylformamid
LEDER CNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformamide
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -3.2°C
Färg Färglös
Densitet 1.0030g/mL, 1.003
Kokpunkt 199.0°C to 201.0°C
Flampunkt 111°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCONHCH3
Brytningsindex 1.4310 to 1.4330
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 58
Merck Index 15, 6147
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Viskositet 1.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 59.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.