Läs mer
N-metylformamid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylformamide-D5 |
| CAS | 863653-47-8 |
| Molekylformel | C2D5NO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Formamide-N,1-d2, N-(methyl-d3)- (9CI), Perdeutero-N-methylformamide, N-Methylformamide-D5, N-(Methyl-d3)formamide-N,1-d2, N-Methylformamide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD |
| LEDER | [2H]C(N([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC-namn | N-(metyl-d3)formamid-N,1-d2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.1 |
| Formel vikt | 64.07 |