Läs mer
N-metylformamid, TRC
Produktkod. 30134668
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134668 100 g
30011426 50 g
30011304 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM305380100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-39-7
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.07
Synonym Methylformamide, Monomethylformamide, N-Methylformimidic Acid, N-Monomethylformamide, NSC 3051
IUPAC-namn N-metylformamid
LEDER CNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformamide
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Formel vikt 59.0371