Läs mer
N-Methylformanilide, 99%
Produktkod. 11493774
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
Produktkod. 11493774
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11829.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.166 g/mol
N-metylformanilid används som formyleringsreagens för vissa metallorganiska ämnen. Det är i kombination med fosforylklorid som används för Vilsmeier-Haack-reaktioner och i heterocykelsynteser. Vidare fungerar det som ett svällningsmedel i färgningsprocessen av meta-aramidfibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-metylformanilid används som formyleringsreagens för vissa metallorganiska ämnen. Det är i kombination med fosforylklorid som används för Vilsmeier-Haack-reaktioner och i heterocykelsynteser. Vidare fungerar det som ett svällningsmedel i färgningsprocessen av meta-aramidfibrer.
Löslighet Ej blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-61-8
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.166
MDL-nummer MFCD00003283
InChI-nyckel JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
IUPAC-namn N-metyl-N-fenylformamid
LEDER CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformanilide
Smältpunkt 9°C to 13°C
Densitet 1.095
Kokpunkt 242°C to 244°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 500 g
Beilstein 636496
Löslighetsinformation Immisible with water.
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.