Läs mer
N-Methylformanilide, 99%
Produktkod. 10133130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133130 100 g Glasflaska 100g
10695362 5 g Glass Bottle 5g
10542521 500 g Glasflaska 500g
10123130 1 kg Glasflaska 1kg
13498338 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10133130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126811000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-61-8
MDL-nummer MFCD00003283
InChI-nyckel JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
IUPAC-namn N-metyl-N-fenylformamid
LEDER CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformanilide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 8.0°C to 13.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 243.0°C to 244.0°C
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H9NO
Linjär formel HCON(CH3)C6H5
Brytningsindex 1.5600 to 1.5620
Kvantitet 100 g
Beilstein 12,234
Fieser 01,68
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible.
Molekylvikt (g/mol) 135.17
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylformanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.