Läs mer
N-Methylformanilide, 99%
Produktkod. 13498338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13498338 10 kg Plast trumma 10kg
10695362 5 g Glass Bottle 5g
10133130 100 g Glasflaska 100g
10542521 500 g Glasflaska 500g
10123130 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13498338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126810100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-61-8
MDL-nummer MFCD00003283
InChI-nyckel JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
IUPAC-namn N-metyl-N-fenylformamid
LEDER CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material N-Methylformanilide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 8.0°C to 13.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 243.0°C to 244.0°C
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C8H9NO
Linjär formel HCON(CH3)C6H5
Brytningsindex 1.5600 to 1.5620
Kvantitet 10 kg
Beilstein 12,234
Fieser 01,68
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible.
Molekylvikt (g/mol) 135.17
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylformanilide
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.