Läs mer
N-Methylformanilide, TRC
Produktkod. 30474466
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30474466 10 g
1 options
Produktkod. 30474466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30536010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylformanilide
CAS 93-61-8
Molekylformel C8H9NO
Kvantitet 10 g
Synonym Methylphenylformamide, N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-formylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide, N-Methylformanilide, N-Phenyl-N-methylformamide, NSC 3828
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
LEDER CN(C=O)c1ccccc1
IUPAC-namn N-methyl-N-phenylformamide
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Formel vikt 135.0684