Läs mer
N-Methylguanidine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30481900
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481900 50 mg
30466129 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30481900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31177550MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246820-23-4
Molekylformel C2 2H3 H4 N3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 112.58
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)guanidine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])NC(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-d3-guanidine, Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H/i1D3;
Formel vikt 112.0595