Läs mer
N-Methylguanidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylguanidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H |
| Formel vikt | 109.0407 |