Läs mer
N-metylhippursyra, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10710561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10710561 5 g Glasflaska 5g
10501111 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10710561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259760050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 2568-34-5
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD00144940
InChI-nyckel PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylsarcosine, n-methylhippuric acid, n-benzoyl-n-methylglycine, n-benzoylsarcosine, glycine, n-benzoyl-n-methyl, 2-n-methylbenzamido acetic acid, sarcosine, n-benzoyl, 2-benzoyl methyl amino acetic acid, chembl66391, 2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid
PubChem CID 75728
IUPAC-namn 2-[bensoyl(metyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylhippuric acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101 °C till 105 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(O)N(CH3)CH2COOH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylhippuric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.