Läs mer
N-Methylhydantoin, MedChemExpress
Produktkod. 16415586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16415586 100 mg
1 options
Produktkod. 16415586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113382
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylhydantoin
Fysisk form Powder
CAS 616-04-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6N2O2
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (876.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC(CN1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Formel vikt 114.1
Procent renhet 97.0%