Läs mer
N-metylhydroxylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11391537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391537 5 g 5g
11301547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02202.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4229-44-1 | CH6ClNO | 83,52 g/mol
N-metylhydroxylaminhydroklorid används som en oorganisk katalysator som används vid transamidering av primära amider med aminer. Det används för att konstruera hydroxamat, viktiga funktionella grupper för komplexbildning av järn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Methylhydroxylamine hydrochloride används som en oorganisk katalysator som används vid transamidering av primära amider med aminer. Det används för att konstruera hydroxamat, viktiga funktionella grupper för komplexbildning av järn.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4229-44-1
Molekylformel CH6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 83.52
MDL-nummer MFCD00012597
InChI-nyckel RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylhydroxylamine hydrochloride, methylhydroxylammonium chloride, methylhydroxylamine hydrochloride, n-methylhydroxylamine hcl, unii-mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-methylhydroxylammonium chloride, mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride 1:1, menhoh.hcl
PubChem CID 77906
IUPAC-namn N-metylhydroxylamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CNO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylhydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 80 °C till 86 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3541409
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 83.52
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.