Läs mer
N-metylhydroxylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30473340
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30473340 10 g
1 options
Produktkod. 30473340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31278010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 4229-44-1
Molekylformel CH6ClNO
Kvantitet 10 g
Synonym Methylhydroxylamine Hydrochloride, Methylhydroxylammonium Chloride, N-Hydroxy-N-methanamine Hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium Chloride, N-Hydroxymethanamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
LEDER Cl.CNO
IUPAC-namn N-metylhydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 83.52
Formel vikt 83.0138