Learn More
N-metylimidazol, 99 % (GLC), för DNA-syntes, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Smältpunkt | -2 °C |
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 198 °C |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formel vikt | 82,12 g/mol |
| Fysisk form | Vätska |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Methylimidazole
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?