missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyliminobis(methylenephosphonic acid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyliminobis(methylenephosphonic acid) |
| CAS | 5995-25-5 |
| Molekylformel | C3H11NO6P2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | ((methylazanediyl)bis(methylene))bis(phosphonic acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H11NO6P2/c1-4(2-11(5,6)7)3-12(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10) |
| LEDER | O=P(O)(CN(CP(O)(O)=O)C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?