Läs mer
N-metyliminodiättiksyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337755
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337755 5 g 5g
11347755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02589.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4408-64-4 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
N-metyliminodiättiksyra används för att framställa bis-(lH-bensoimidazol-2-ylmetyl)-metylamin genom kondensation med bensen-1,2-diamin. Det är involverat i Suzuki-korskoppling med N-metyliminodiättiksyra (MIDA) boronater. Det fungerar som ett reagens som används för att skydda boronsyror och som ett kelatbildande medel för olika metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-metyliminodiättiksyra används för att framställa bis-(1H-bensoimidazol-2-ylmetyl)-metylamin genom kondensation med bensen-1,2-diamin. Det är involverat i Suzuki-korskoppling med N-metyliminodiättiksyra (MIDA) boronater. Det fungerar som ett reagens som används för att skydda boronsyror och som ett kelatbildande medel för olika metaller.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i dimetylsulfoxid.
Noter
Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4408-64-4
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00004284
InChI-nyckel XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 20441
IUPAC-namn 2-[karboximetyl(metyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyliminodiacetic acid
Smältpunkt ∽220°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1765449
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 147.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.