Läs mer
N-metyliminodiättiksyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10627672 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10627672 25 g Glasflaska 25g
10617672 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10627672 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127010250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4408-64-4 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4408-64-4
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00004284
InChI-nyckel XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 20441
IUPAC-namn 2-[karboximetyl(metyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyliminodiacetic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 218°C to 221°C
Färg Grädde till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3N(CH2CO2H)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 367
Formel vikt 147.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyliminodiacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.