Läs mer
N-metylisatosyraanhydrid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463257
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463257 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15463257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24099.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10328-92-4 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylisatoic anhydride
CAS 10328-92-4
Smältpunkt ∼160 °C (dekomposition)
Molekylformel C9H7NO3
MDL-nummer MFCD00006815
Kvantitet 100 g
Känslighet Känslig för fukt
Synonym n-methylisatoic anhydride, 1-methyl-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, n-methyl ia, 1-methyl-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1-methyl, n-methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, 1-methylbenzo d 1,3-oxazine-2,4-dione, n-methyl isotoic anhydride, 1-methyl-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione
InChI-nyckel KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
IUPAC-namn 1-metyl-3,1-bensoxazin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 177.159
PubChem CID 25160
ChEBI CHEBI:59054
Formel vikt 177.16
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.