Läs mer
N-metylisobutylamin, 98+%
Produktkod. 11370218
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370218 1 g 1g
11360218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042947.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-43-4 | C5H13N | 87,166 g/mol
N-metylisobutylamin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-43-4
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD00015043
InChI-nyckel QKYWADPCTHTJHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylisobutylamine, 1-propanamine, n,2-dimethyl, n,2-dimethylpropylamine, n-isobutylmethylamine, methyl 2-methylpropyl amine, isobutylmethylamine, methylisobutylamine, propylamine, n,2-dimethyl, n-isobutyl-n-methylamine, methyl-isobutyl-amin
PubChem CID 12249
IUPAC-namn N,2-dimetylpropan-1-amin
LEDER CC(C)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylisobutylamine
Densitet 0.73 g/mL
Kokpunkt 78 °C
Odör Aminliknande
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 87.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.