Läs mer
N-metylisobutylamin, TRC
Produktkod. 30468554
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30468554 1 mL
1 options
Produktkod. 30468554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3131301ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylisobutylamine
CAS 625-43-4
Molekylformel C5H13N
Kvantitet 1 mL
Synonym N,2-Dimethyl-1-propanamine, 2-Methyl-1-(methylamino)propane, Isobutylmethylamine, Methyl(2-methylpropyl)amine, Methylisobutylamine, N-Isobutyl-N-methylamine, N-Isobutylmethylamine, N-Methyl-2-methyl-n-propylamine, N-Methyl-2-methylpropan-1-amine, N-Methyl-2-methylpropylamine, N-Methyl-N-isobutylamine, N-Methylisobutylamine
InChI formel InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)4-6-3/h5-6H,4H2,1-3H3
LEDER CNCC(C)C
IUPAC-namn N,2-dimetylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 87.16
Formel vikt 87.1048