Läs mer
N-metylmaleisk hydrazid, 97 %
Produktkod. 11440047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440047 5 g 5g
11450047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20975.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5436-01-1
MDL-nummer MFCD00234108
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylmaleic hydrazide
Smältpunkt 216 °C till 219 °C
Molekylformel C10H13NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-amino-2-phenylbutyric acid, 2-ammonio-2-phenylbutanoate, benzeneacetic acid, a-amino-a-ethyl, 1-2-amino-2-phenylbutyric acid, aminophenylbutyric acid, acmc-20ao5m, 4-sulfobenzoic anhydride, 2-ethyl-2-phenylglycine, 2-amino-2-phenulbutyric acid, 2-amino-2-phenyl-butyric acid
InChI-nyckel UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
IUPAC-namn 2-amino-2-fenylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 179.22
PubChem CID 89317
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.