Läs mer
N-metylmaleimid, 98+%
Produktkod. 11310044
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310044 25 g 25g
11300044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00437.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111,1 g/mol
N-metylmaleimid är en elektronbrist olefin som fungerar som ett tiolblockerande reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-metylmaleimid är en elektrondefekt olefin som fungerar som ett tiolblockerande
reagens.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-88-1
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.1
MDL-nummer MFCD00005508
InChI-nyckel SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 70261
IUPAC-namn 1-metylpyrrol-2,5-dion
LEDER CN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylmaleimide
Smältpunkt 94 °C till 96 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 108550
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 111.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.