Läs mer
N-metylmaleimid, TRC
Produktkod. 30483029
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483029 500 g
30476739 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30483029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM316800500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-88-1
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.1
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methylmaleinimide, N-Methylpyrrole-2,5-dione, NSC 57594
IUPAC-namn 1-metylpyrrol-2,5-Díon
LEDER CN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylmaleimide
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Formel vikt 111.032