Läs mer
N-metylmethanaminhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17949289
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17949289 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17949289 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-metylmethanamin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Analyt- eller komponentnamn N-Methylmethanamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H7 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dacarbazine Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Imp. F (EP), Metformin Imp. F (EP), N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride, Dacarbazine Impurity D as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Metformin Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNC
IUPAC-namn N-metylmetanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 81.54
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 81,0345 g/mol