Läs mer
N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt |
| CAS | 41881-75-8 |
| Molekylformel | C2H6NNaO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6NO2S.Na/c1-3-6(2,4)5;/h1-2H3;/q-1;+1 |
| LEDER | CS(=O)([N-]C)=O.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium methyl(methylsulfonyl)amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.11 |
| Formel vikt | 131 |