missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt |
| CAS | 41881-75-8 |
| Molekylformel | C2H6NNaO2S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6NO2S.Na/c1-3-6(2,4)5;/h1-2H3;/q-1;+1 |
| LEDER | CS(=O)([N-]C)=O.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium methyl(methylsulfonyl)amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.11 |
| Formel vikt | 131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?