Läs mer
N-metylmorfolin, 99,5 %, renad genom redestillation, AcroSeal™
Produktkod. 10893191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10893191 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10556430 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10893191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432800010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-02-4
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00006175
InChI-nyckel SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC-namn 4-metylmorfolin
LEDER CN1CCOCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Methylmorpholine
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -65,0 °C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 115,0 °C till 116,0 °C (750,0 mmHg)
Flampunkt 14 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1,4339 till 1,4359
Kvantitet 1 L
Merck Index 15,6362
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter och bensen
Viskositet 0,91 mPa (20 °C)
Formel vikt 101.15
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylmorpholine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.